Learn More
Piribencarb 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30317933
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30317933 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30317933 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16623000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyribencarb
CAS 799247-52-2
Nombres de analitos o componentes Pyribencarb
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H20 Cl N3 O3
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Carbamic acid, N-[[2-chloro-5-[(1E)-1-[[(6-methyl-2-pyridinyl)methoxy]imino]ethyl]phenyl]methyl]-, methyl ester, Carbamic acid, [[2-chloro-5-[(1E)-1-[[(6-methyl-2-pyridinyl)methoxy]imino]ethyl]phenyl]methyl]-, methyl ester (9CI), KUF 1204, Pyribencarb
Fórmula InChI InChI=1S/C18H20ClN3O3/c1-12-5-4-6-16(21-12)11-25-22-13(2)14-7-8-17(19)15(9-14)10-20-18(23)24-3/h4-9H,10-11H2,1-3H3,(H,20,23)/b22-13+
SMILES COC(=O)NCc1cc(ccc1Cl)\C(=N\OCc2cccc(C)n2)\C
Nombre IUPAC N-[[2-cloro-5-[(E)-C-metil-N-[(6-metilpiridin-2-il)metoxi]carbonimidoil]fenil]metil]carbamato de metilo
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 361.82
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.1193 g/mol