Learn More
Frasco de reactivo de cuello ancho Pyrex™
Código de producto. 15797937
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15797937 10 l cada uno
1 options
Código de producto. 15797937 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 1526/19M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    334.95€
    288.96€ / paquete de 1
    Ahorro 45.99€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-03-2027
El frasco de reactivo de cuello ancho Pyrex™ presenta un cuello sin esmerilar y está fabricado con vidrio de borosilicato.
  • Cumple con ISO 4796.
  • Vidrio de borosilicato con cuello esmerilado
  • Para usar con tapones de caucho (no suministrados)
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 l
Material Vidrio de borosilicato
Boca Ancho de Unground
Para utilizar con (equipo) Tapones de caucho
Certificaciones/conformidad ISO 4796
Tipo de producto Frasco para reactivos