Descripción
Estas placas planas y transparentes están fabricadas con vidrio sodocálcico y resisten la esterilización repetida (húmeda o seca). Bordes con reborde para proporcionar una mayor resistencia mecánica. El reborde también proporciona un medio para espaciar por igual las paredes del fondo y la cubierta, reduciendo así la acción capilar de la humedad condensada en los lados. No se ven afectados química o térmicamente por ninguno de los métodos empleados habitualmente en laboratorios donde se utiliza habitualmente la esterilización. La placa cubierta no es hermética. Los fondos tienen un punto de referencia de esmalte triangular para diluciones en serie.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Forma | Redondo |
| Tipo | Cultivo Celular Placa Petri |
| Bordes | Con reborde |
| N.º por caja | 24/caja |
| N.° por paquete | 12/paq. |
| Altura (métrico) | 20 mm |
| Diámetro (métrico) | 150 mm |