Learn More
Corning™ PYREX™ Matraces Erlenmeyer de boca ancha de alta resistencia
Código de producto. 12201408
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1 L
2000 ml
Altura (métrico):
14,6 cm
18,4 cm
23,8 cm
29,2 cm
37,2 cm
Diámetro exterior (métrico):
84 mm
106 mm
137 mm
168 mm
198 mm
Intervalo de graduación:
De 100 a 500 ml
De 250 a 1000 ml
De 400 a 1800 ml
De 50 a 125 ml
De 50 a 200 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 12
paquete de 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (métrico) Diámetro exterior (métrico) Intervalo de graduación unitSize
12201408 1 L 29,2 cm 168 mm De 250 a 1000 ml paquete de 6
12535017 250 ml 18,4 cm 106 mm De 50 a 200 ml paquete de 12
10377679 500 ml 23,8 cm 137 mm De 100 a 500 ml cada uno
12565007 500 ml 23,8 cm 137 mm De 100 a 500 ml paquete de 6
12525017 125 ml 14,6 cm 84 mm De 50 a 125 ml paquete de 12
10774182 125 ml 14,6 cm 84 mm De 50 a 125 ml cada uno
10642091 2000 ml 37,2 cm 198 mm De 400 a 1800 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 12201408 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 51001L
Promociones en material de vidrio
Usar código promocional 28509
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 01-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos matraces para una gran variedad de aplicaciones. PYREX™ Los matraces Erlenmeyer de cuello ancho para trabajo pesado están diseñados para una vida útil más prolongada y cuentan con una alta resistencia al ataque químico, un acabado superior resistente y una boca ancha.
Un matraz de boca ancha especialmente recomendado para su uso como matraz de valoración. Para mayor comodidad, estos matraces están graduados para mostrar la capacidad aproximada y tienen un punto de marcado extragrande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Graduaciones de escala de esmalte cerámico blanca; estilo de parte superior: Borde de alta resistencia
Diámetro exterior (imperial) 6,6 in
Capacidad (métrico) 1 L
Material Vidrio de borosilicato
Intervalo de graduación De 250 a 1000 ml
Graduaciones 50 ml
Altura (imperial) 11,4 in
Altura (métrico) 29,2 cm
Estilo de cuello Boca ancha
N.º por caja 24/caja
N.° por paquete 6/Paq.
Forma Cónicos
Superficie de escritura Marcado cuadrado blanco extra grande
Desechables Reutilizables
Mouth Style Ancha
Esterilidad No estéril
Diámetro exterior (métrico) 168 mm
Tamaño del tapón 11