Learn More
Pyrex™ Tapones de rosca de poliéster termoplástico con revestimiento de PTFE
Descripción
Crea un sellado eficaz mientras que el revestimiento con revestimiento de PTFE protege contra ataques químicos. Los tapones de rosca de poliéster Pyrex™ con revestimiento de PTFE son ideales para aplicaciones de alta temperatura.
- Para su uso con frascos de las series 1516, 1517, 1518, 1519 y 1520
- Ideales para aplicaciones que requieren altas temperaturas o productos químicos agresivos
- Tapón de poliéster termoplástico con disco de sellado exterior de PTFE
- Resisten la esterilización con aire caliente hasta 180 °C
- El disco de sellado de PTFE resiste la corrosión química
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo |
| Descripción | Tapón de rosca |
| Material | Poliéster termoplástico |
| Cantidad | 10/pack |
| Esterilidad | Esterilización con calor seco |
| Tamaño de rosca (métrico) | 25 mm |
| Material de revestimiento | PTFE acolchado |
| Para utilizar con (equipo) | Frascos de las series 1516, 1517, 1518, 1519 y 1520 |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |