Learn More
Vaso de precipitados Berzelius Pyrex™ de perfil alto
Código de producto. 10227634
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 mL
2000 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10227634 250 ml paquete de 10
12579075 50 ml paquete de 10
12009002 100 ml paquete de 10
12019002 150 ml paquete de 10
12029002 400 ml paquete de 10
12039002 600 ml paquete de 10
15358884 1000 mL paquete de 10
12059002 2000 mL paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10227634 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 1015/10D
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ y cumple con ISO 3819 y DIN 12331. El vaso de precipitados Berzelius Pyrex™ de perfil alto incluye graduaciones en blanco y zona de marcación para una fácil evaluación del volumen con líquidos oscuros. La boquilla integrada ayuda a evitar derrames durante el vertido.
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™, cumple con los requisitos de ISO 3819 y DIN 12331. El vaso de precipitados Berzelius Pyrex™ de perfil alto incluye graduaciones en blanco y zona de marcación para una fácil evaluación del volumen con líquidos oscuros. La boquilla integrada ayuda a evitar derrames durante el vertido.
  • Cumple con ISO 3819 y DIN 12331
  • Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™
  • Perfil alto con boquilla
  • Graduaciones y área de rotulación blancas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 60 mm
Capacidad (métrico) 250 ml
Material Vidrio borosilicatado (tipo 1)
Altura (métrico) 120 mm
Cantidad 10 paquetes
Tipo Vaso de precipitados
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad ISO 3819, DIN 12331
Scale Escala de graduación blanca