Learn More
Llave de paso de 3 vías con brazos lisos con orificio en T Pyrex™ con llave de PTFE
Código de producto. 12098244
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
14,5 mm
18,8 mm
Calibre de tapón:
2,5 mm
4 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Calibre de tapón Tamaño de la unidad
12098244 18,8 mm 4 mm paquete de 5
10775701 14,5 mm 2,5 mm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12098244 Proveedor Pyrex N.º de proveedor SST304
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    472.50€
    402.56€ / paquete de 5
    Ahorro 69.94€
    14% Descuento
En stock
Llave de paso de 3 vías con llave de PTFE
Especificaciones
Tipo Llave de paso con brazos lisos
Calibre de tapón 4 mm
Diámetro (métrico) 18,8 mm
Incluye Llave de PTFE