Learn More
Quickfit™ Vía lateral lisa de patrón recto Quickfit™ HP Rotaflo™
Código de producto. 12071892
Cambiar vista
Click to view available options
Calibre de tapón:
3 mm
6 mm
10 mm
Diámetro del brazo lateral (métrico):
10 mm
13 mm
Calibre: 5 mm, D. E.: 8 mm
Longitud (métrico):
210 mm
225 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de tapón Diámetro del brazo lateral (métrico) Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
12071892 6 mm 10 mm 210 mm cada uno
11946728 3 mm 10 mm 210 mm cada uno
11936728 3 mm Calibre: 5 mm, D. E.: 8 mm 210 mm cada uno
15517920 6 mm 13 mm 210 mm paquete de 5
12041892 10 mm 13 mm 225 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12071892 Proveedor Quickfit™ N.º de proveedor HP6ST/7
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.31€
    75.23€ / paquete de 1
    Ahorro 13.08€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 13-05-2027
Los brazos laterales tienen 100 mm de longitud
  • Los brazos laterales tienen 100 mm de longitud
Especificaciones
Tipo Vía lateral lisa
Calibre de tapón 6 mm
Diámetro (métrico) 10 mm
Material Vidrio de borosilicato, Llave de PTFE
Diámetro del brazo lateral (métrico) 10 mm
Longitud (métrico) 210 mm
Para utilizar con (equipo) Llave de paso HP Rotaflo™