Learn More
Quickfit™ Vía lateral lisa de patrón recto Quickfit™ HP Rotaflo™
Descripción
- Los brazos laterales tienen 100 mm de longitud
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Llave de paso de brazo lateral simple |
| Calibre de tapón | 10 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Diámetro del brazo lateral (métrico) | 13 mm |
| Longitud (métrico) | 225 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Vía lisa de patrón recto HP Rotaflo |