Learn More
Llave de paso con orificio recto Pyrex™
Código de producto. 12003284
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro del brazo lateral (métrico):
10 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro del brazo lateral (métrico) Tamaño de la unidad
12003284 10 mm cada uno
1 options
Código de producto. 12003284 Proveedor Pyrex N.º de proveedor SSV104
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.10€
    125.73€ / paquete de 1
    Ahorro 23.37€
    15% Descuento
En stock
Estas llaves de paso están especialmente diseñadas y fabricadas para aplicaciones de alto vacío
  • Estas llaves de paso están especialmente diseñadas y fabricadas para aplicaciones de alto vacío
  • Cada llave de paso ha probado su alto rendimiento de vacío
  • Fabricadas de vidrio de borosilicato
  • Las llaves y los barriles se muelen con precisión juntos en pares para obtener un rendimiento óptimo
  • Cada llave y barril están numerados para garantizar que estén siempre emparejados
  • Todos los brazos laterales tienen 100 mm de longitud
Especificaciones
Tipo Llave de paso de calibre recta
Material Vidrio de borosilicato
Diámetro del brazo lateral (métrico) 10 mm
Longitud (métrico) 100 mm
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de alto vacío