Learn More
Llaves de paso de vidrio de borosilicato con orificio recto Pirex™
Código de producto. 12093274
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
9mm
11mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
12093274 9mm cada uno
12003474 11mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12093274 Proveedor Pyrex N.º de proveedor SSV103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.55€
    116.52€ / paquete de 1
    Ahorro 21.03€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-02-2027
Están especialmente diseñadas y fabricadas para aplicaciones de alto vacío.
  • Estas llaves de paso están especialmente diseñadas y fabricadas para aplicaciones de alto vacío
  • Cada llave de paso ha probado su alto rendimiento de vacío
  • Fabricadas de vidrio de borosilicato
  • Las llaves y los barriles se muelen con precisión juntos en pares para obtener un rendimiento óptimo
  • Cada llave y barril están numerados para garantizar que estén siempre emparejados
  • Todos los brazos laterales tienen 100 mm de longitud
Especificaciones
Tipo Llave de paso de vidrio
Diámetro (métrico) 9mm
Material Vidrio de borosilicato