Learn More
Llave de repuesto para llave de paso Pyrex™
Descripción
- Llaves de PTFE intercambiables para llaves de paso Pyrex™
- Se suministran junto con dispositivo de retención de rosca de plástico
- Las llaves son autolubricantes, lo que evita la necesidad de engrasar la llave de paso
- Fabricada para uso con junta cónica de 1:10 lo que proporciona una combinación de rendimiento y facilidad de uso
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | Llave de paso de 18,8 mm |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Descripción | Orificio 4,0 mm |
| Cantidad | 5/paq. |
| Tipo de producto | Calibre recto |