Learn More
Corning™ PYREX™ Pipetas serológicas de vidrio desechables Shorty, TD, estériles, con tapón
Código de producto. 10406653 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
5 ml
10 ml
25 ml
25 ml
50 ml
Graduaciones:
0,01 mL
< 0,01/ml
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
Graduaciones negativas:
0,5 ml
3 ml
4 ml
5 ml
Tipo de empaquetado:
En envase individual
Multipack
Tamaño de la unidad:
400 PCS
paquete de 100
paquete de 200
paquete de 25
paquete de 250
paquete de 400
paquete de 50
paquete de 500
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Graduaciones Graduaciones negativas Tipo de empaquetado unitSize
10406653 25 ml 0,2 ml 5 ml Multipack paquete de 400
10496643 10 ml 0,2 ml 4 ml Multipack paquete de 400
12671470 1 ml < 0,01/ml 0,5 ml Multipack paquete de 500
10736323 1 ml < 0,01/ml 0,5 ml Multipack paquete de 500
10202613 10 ml 0,2 ml 4 ml En envase individual paquete de 400
11323845 10 ml 0,2 ml 4 ml En envase individual paquete de 200
10292363 50 ml 0,5 ml 3 ml En envase individual paquete de 50
13043093 50 ml 0,5 ml 3 ml En envase individual paquete de 25
13013093 1 ml 0,01 mL 0,5 ml En envase individual paquete de 250
10716323 1 ml 0,01 mL 0,5 ml En envase individual paquete de 500
10130023 5 ml 0,1 ml 3 ml En envase individual paquete de 400
13033093 25 ml 0,2 ml 5 ml En envase individual paquete de 100
10716693 25 ml 0,2 ml 5 ml En envase individual 400 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 10406653 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 7078B25
Ideales para su uso en áreas confinadas, como campanas de extracción
Estas pequeñas pipetas, calibradas para administración con soplado, son ideales para usar en áreas confinadas. Los tamaños de 5, 10 y 25 ml tienen partes superiores mecanizadas. Las graduaciones negativas de cada pipeta permiten que se puedan utilizar en procedimientos serológicos y de medición. Envasado en bolsas de plástico para poder sacar varios sin contaminar todo el paquete. ISO El código de color está impreso directamente en la tira desprendible.
No pipetear con la boca. Sugerimos utilizar un dispositivo de pipeteo mecánico.
Gato. El número 7078B-50 presenta graduaciones negativas e inversas.
Compliance
Calibrado para entregar (TD) con reventón.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Enchufe del aspirador Sí
Calibrado Sí
Material Vidrio de borosilicato
Esterilidad Estéril
Graduado Sí
Graduaciones 0,2 ml
Longitud (imperial) 11,8 in
Graduaciones negativas 5 ml
Estilo de punta Redondo
Estilo de parte superior Mecanizado
Tipo de empaquetado Multipack
Volumen (imperial) 0,84 oz
Color Rojo
Volumen (métrico) 25 ml
Longitud (métrico) 300 mm
Tipo Pipeta serológica
Desechables Un solo uso