Learn More
Embudo de vidrio de tallo corto Pyrex™
Beskrivning
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente a productos químicos y al calor. El embudo de vidrio de vástago corto de Pyrex™ con un ángulo de recipiente de 60° proporciona un ajuste preciso del papel de filtro.
- Con un ángulo de la cubeta de 60° para un ajuste preciso del papel filtro
- Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente a productos químicos y al calor
Specifikationer
Specifikationer
| Diámetro del área superior (métrico) | 70 mm |
| Diámetro del tubo (métrico) | 8 mm |
| Material | Vidrio borosilicatado Pyrex™, Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 125 mm |
| Certificaciones/conformidad | NF B 35 032 |
| Diámetro del disco (métrico) | De 70 a 90 mm (tamaño de papel de filtro) |
| Longitud del tubo (métrico) | 75 mm |
| Tipo de producto | Embudo de tallo corto |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?