Learn More
Embudo de vidrio de tallo corto Pyrex™
Descripción
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente a productos químicos y al calor. El embudo de vidrio de vástago corto de Pyrex™ con un ángulo de recipiente de 60° proporciona un ajuste preciso del papel de filtro.
- Con un ángulo de la cubeta de 60° para un ajuste preciso del papel filtro
- Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente a productos químicos y al calor
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 105 mm |
| Diámetro del tubo (métrico) | 10 mm |
| Material | Vidrio borosilicatado Pyrex, Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 186 mm |
| Certificaciones/conformidad | NF B 35 032 |
| Diámetro del disco (métrico) | De 150 a 185 mm (tamaño de papel de filtro) |
| Longitud del tubo (métrico) | 106 mm |
| Tipo de producto | Embudo de tallo corto |