Learn More
Embudo de separación Pyrex™ con tallo largo y llave de PTFE
Código de producto. 12539165
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Llaves de paso:
(Tamaño del orificio) 1,5mm
(Tamaño del orificio) 2,5mm
Tamaño de diámetro interno: 4 mm
Número de junta:
14/23
19/26
24/29
29/32
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Llaves de paso Número de junta unitSize
12539165 250 ml (Tamaño del orificio) 2,5mm 24/29 cada uno
12519165 125 ml (Tamaño del orificio) 1,5mm 19/26 cada uno
12559165 500 ml Tamaño de diámetro interno: 4 mm 24/29 cada uno
12599165 2000 ml Tamaño de diámetro interno: 4 mm 29/32 cada uno
12579165 1000 ml Tamaño de diámetro interno: 4 mm 29/32 cada uno
12505067 60 ml (Tamaño del orificio) 1,5mm 14/23 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 12539165 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 443047N
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se suministra con tapón de vidrio hueco y llave de PTFE intercambiable para un funcionamiento libre de grasa. El embudo de separación de Pyrex™ con vástago de distribución largo y llave de PTFE proporciona un buen control de la interfaz líquido/líqu
  • Estilo Gilson con vástago de distribución largo para un buen control de la interfaz líquido/líquido
  • Tiene llave de PTFE intercambiable para un funcionamiento libre de grasa
  • Se suministra con tapón de vidrio hueco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Material Vidrio de borosilicato
Incluye Tapón de vidrio hueco, llave de PTFE
Número de junta 24/29
Llaves de paso (Tamaño del orificio) 2,5mm
Tipo de producto Embudo de decantación