Learn More
Vía lateral lisa de patrón en ángulo recto Pyrex™ Rotaflo™
Código de producto. 12435276
Change view
Click to view available options
Calibre de tapón:
3,0 mm
6,0 mm
10,0 mm
Diámetro del brazo lateral (métrico):
8 mm
10 mm
13 mm
Longitud (métrico):
210 mm
225 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de tapón Diámetro del brazo lateral (métrico) Longitud (métrico) unitSize
12435276 10,0 mm 13 mm 225 mm cada uno
11916728 3,0 mm 10 mm 210 mm cada uno
11996718 3,0 mm 8 mm 210 mm cada uno
10420865 6,0 mm 10 mm 210 mm cada uno
11956728 6,0 mm 13 mm 210 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12435276 Proveedor Quickfit N.º de proveedor HP10RA/10
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los brazos laterales tienen 100 mm de longitud
Las vías laterales tienen 100 mm de longitud
  • Los brazos laterales tienen 100 mm de longitud
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Llave de paso de brazo lateral simple
Calibre de tapón 10,0 mm
Material Vidrio de borosilicato
Diámetro del brazo lateral (métrico) 13 mm
Longitud (métrico) 225 mm