Learn More
Tapones de rosca de polipropileno Pyrex™ para frascos para medios de cultivo de laboratorio
Código de producto. 15787957
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
25 mm
32 mm
45 mm
80 mm
Color:
Amarillo
Azul claro
Gris
Verde
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de rosca (métrico) Color Tamaño de la unidad
15787957 80 mm Azul claro paquete de 10
10499120 25 mm Azul claro 10 PCS
10273570 32 mm Azul claro paquete de 10
12571416 45 mm Gris 10 PCS
11358034 45 mm Verde 10 PCS
11368034 45 mm Amarillo 10 PCS
11348034 45 mm Azul claro 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15787957 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 4506/80D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.22€
    35.95€ / paquete de 10
    Ahorro 8.27€
    18% Descuento
En stock
Los tapones de rosca de polipropileno Pyrex™ son ideales para trabajos de preparación de medios.
Los tapones de rosca de LDPE Pyrex™ son ideales para trabajos de preparación para medios.
  • Para su uso con:frascos de medios de laboratorio de las series 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1523 y 1524
  • Esterilizable en autoclave: hasta 140 °C
  • Disponible en:selección de cuatro colores para facilitar la identificación de las muestras
Especificaciones
Color Azul claro
Material Polipropileno
Cantidad 10/paq.
Tamaño de rosca (métrico) 80 mm
Closure Included Sí
Para utilizar con (equipo) Frascos de laboratorio/medios
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de producto Tapón de rosca