Learn More
Tapones de rosca de polipropileno Pyrex™ para frascos para medios de cultivo de laboratorio
Descripción
Los tapones de rosca de LDPE Pyrex™ son ideales para trabajos de preparación para medios.
- Para su uso con: Frascos de laboratorio para medios, Series 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1523 y 1524
- Esterilizable en autoclavehasta + 140 °C
- Disponible en: Selección de cuatro colores para facilitar la identificación de las muestras
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul claro |
| Descripción | Tapón de rosca |
| Material | Polipropileno |
| Cantidad | 10/pack |
| Tamaño de rosca (métrico) | 32 mm |
| Closure Included | Sí |
| Para utilizar con (equipo) | Frascos de las series 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1523 y 1524 |
| Material del cierre | Polietileno |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Mostrar más |