Learn More
Corning™ PYREX™ Tapones de polipropileno para matraces
Código de producto. 17213494 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior del cuello (métrico):
25 mm
3,8 cm
Color del tapón:
Naranja
Natural
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior del cuello (métrico) Color del tapón Tamaño de la unidad
17213494 3,8 cm Natural paquete de 100
15404633 3,8 cm Naranja cada uno
17203494 25 mm Natural paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17213494 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 2679738
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    211.00€
    196.36€ / paquete de 100
    Ahorro 14.64€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 24-03-2027
Diseñados para matraces y tubos de cultivo con cuellos sin rebordes largos
Estos Corning Los cierres de polipropileno están diseñados para tubos de cultivo y matraces con cuellos largos sin borde. Closure ofrece dos puestos: abierto para el intercambio de gases o cerrado para un ambiente húmedo. Anillo antigoteo interno que minimiza la contaminación. Los cierres son autoclavables a 121 °C.
El cierre termina en encajes -25 n.º de ref. 4442-125.
El cierre termina en encajes -38 n.º de ref. 4442-250, 4442-500, 4442-1 L y 4442-2L.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Natural
Material del cierre Polipropileno
Color Natural
Diámetro exterior del cuello (métrico) 3,8 cm
Para utilizar con (equipo) Tubos de cultivo y matraces con cuellos largos sin rebordes
N.º por caja 100/caja
N.° por paquete 50/paq.
Tipo de producto Tapón, matraz
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Desechables Reutilizables
Esterilidad No estéril
Diámetro exterior (métrico) 38 mm