Learn More
Tubos de centrífuga en forma de pera Pyrex™
Descripción
Cumple con ASTM D96 y D-1966
- Para la determinación de agua y sedimentos en productos derivados del petróleo
- Graduaciones en esmalte blanco: - Vástago inferior graduado de 0 ml a 1,5 ml en divisiones de 0,1 ml - Cuerpo superior graduado de 1,5 ml a 5 ml en divisiones de 0,5 ml y de 5 ml a 10 ml en divisiones de 1 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASTM D96 y D-1966 |
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Para utilizar con | Para la determinación de agua y sedimentos en productos derivados del petróleo |
| Forma | Pera |
| Longitud (métrico) | 157 mm |
| Graduaciones | De 0 a 1,5 ml en incrementos de 0,1 ml de tubo inferior, de 1,5 a 5 ml en incrementos de 0,5 ml y de 5 a 10 ml en incrementos de 1 ml de cuerpo superior |
| Tipo de producto | Tubo para centrífuga |