Learn More
Pyrex™ Embudo de separación de vidrio de PYREX™ en forma de pera con llave de PTFE
Código de producto. 11393684
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Llaves de paso:
1,5 mm; vidrio
2,5mm; vidrio
4 mm; Vidrio
6 mm; Vidrio
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Llaves de paso Tamaño de la unidad
11393684 5000 ml 6 mm; Vidrio 1 PCS
11377944 1000 ml 4 mm; Vidrio 1 PCS
11353684 100 ml 1,5 mm; vidrio cada uno
11383684 2000 ml 6 mm; Vidrio cada uno
11363684 250 ml 2,5mm; vidrio 1 PCS
11373684 500 ml 4 mm; Vidrio 1 PCS
11343684 50 ml 1,5 mm; vidrio cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11393684 Proveedor Pyrex™ N.º de proveedor 2180/14M
En stock
Fabricado en vidrio de Pyrex™ para un funcionamiento libre de corrosión. El embudo de separación de vidrio de Pyrex™ en forma de pera con llave de vidrio cumple con las normas ISO4800 tipo 2 Incluye tapón de vidrio y llave de PTFE intercambiab
Fabricado en vidrio de Pyrex™ para un funcionamiento libre de corrosión. El embudo de separación de vidrio de Pyrex™ en forma de pera con llave de vidrio cumple con las normas ISO 4800 tipo 2. Incluye tapón de vidrio y llave de PTFE intercambi
  • Cumple con ISO 4800 tipo 2
  • Fabricado en vidrio de Pyrex™ para un funcionamiento libre de corrosión
  • Con llave de PTFE intercambiable
  • Se suministra con tapón de vidrio
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5000 ml
Material Vidrio de borosilicato
Certificaciones/conformidad ISO 4800
Cantidad 1 packs
Llaves de paso 6 mm; Vidrio
Material del tope Vidrio
Número de tapón 34/35
Tipo de producto Embudo de separación