Learn More
Frasco de reactivos de boca estrecha Pyrex™
Código de producto. 11357874
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.000 mL
1000 ml
15.000 mL
20.000 mL
2000 ml
250 ml
5000 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11357874 5000 ml cada uno
12599845 250 ml paquete de 10
12539885 500 ml paquete de 10
12621992 1000 ml paquete de 10
11347874 2000 ml paquete de 10
11367874 10.000 mL 1 PCS
11377874 15.000 mL cada uno
11387874 20.000 mL 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11357874 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 1526/16D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.25€
    110.94€ / paquete de 1
    Ahorro 20.31€
    15% Descuento
En stock
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex,™ de resistencia superior. Los frascos de reactivo de boca estrecha de vidrio de borosilicato Pyrex™ son ideales para el almacenamiento de productos químicos en el laboratorio. Utilice tapones de cauc
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex,™ de resistencia superior.Los frascos de reactivo de boca estrecha de vidrio de borosilicato Pyrex™ son ideales para el almacenamiento de productos químicos en el laboratorio.Utilice tapones de caucho
  • Cuello sin esmerilar para usar con tapones de caucho (no suministrados)
  • El vidrio de borosilicato proporciona una fuerte resistencia química
  • Cumple con ISO 4796.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5000 ml
Material Vidrio de borosilicato
ID de cuello (métrico) 44 mm
Cantidad Unitary
Acabado del cuello Sin esmerilar
Closure Included No
Boca Estrecha
Altura (métrico) 315 mm
Diámetro (métrico) 187 mm
Certificaciones/conformidad ISO 4796