Learn More
Frascos para medios de cultivo de laboratorio Pyrex™ con tapón de poliéster termoplástico
Código de producto. 15201499
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 ml
Tamaño del tapón:
25 mm
32 mm
45 mm
45 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
15201499 25 mL 25 mm paquete de 10
15211499 50 mL 32 mm paquete de 10
15221499 100 mL 45 mm paquete de 10
15231499 250 mL 45 mm paquete de 10
15241499 500 mL 45 mm paquete de 10
15251499 1000 mL 45 mm paquete de 10
10660191 2000 ml 45 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15201499 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 1516/01RED
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con vidrio de borosilicato resistente a temperaturas y productos químicos. Los frascos para medios de cultivo de laboratorio con tapón de poliéster termoplástico Pyrex™ incluyen un disco de sellado de PTFE resistente a productos químicos y un anillo de vertido. Las graduaciones blancas y la zona de marcado facilitan la evaluación del volumen. Resiste la esterilización con aire caliente de hasta 180°C. Cumple la norma ISO4796.
  • Fabricados con vidrio de borosilicato resistente a temperaturas y productos químicos
  • Los frascos incluyen tapón de poliéster termoplástico, disco de sellado de PTFE y anillo de vertido
  • Resisten la esterilización con aire caliente hasta 180 °C
  • El disco de sellado de PTFE resiste la corrosión química
  • Las graduaciones blancas y la zona de marcado facilitan la evaluación del volumen
  • Conforme a ISO 4796
  • Impresos con código de retorno para certificado de lote descargable
  • El certificado de lote está disponible para su descarga en www.scilabware.com
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 25 mL
Incluye Anillo de vertido y tapón de alta temperatura
Material Vidrio de borosilicato
Certificaciones/conformidad ISO 4796
Closure Included Sí
Altura (métrico) 70 mm
Material del cierre Poliéster termoplástico
Tamaño del tapón 25 mm
Diámetro (métrico) 36 mm
Tipo de tapón Tapón