Learn More
Corning™ PYREX™ Septa de botella de medios
Código de producto. 17243474 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Caucho de silicona
Caucho de silicona recubierto de PTFE
Para utilizar con (equipo):
Tapón de rosca de PBT con parte superior abierta GL 25
Tapón de rosca de PBT con parte superior abierta GL 32
Tapón de rosca de PBT con parte superior abierta GL 45
Tamaño de la unidad:
10 PCS
cada uno
paquete de 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
17243474 Caucho de silicona Tapón de rosca de PBT con parte superior abierta GL 25 paquete de 10
11779485 Caucho de silicona Tapón de rosca de PBT con parte superior abierta GL 45 paquete de 10
15916242 Caucho de silicona Tapón de rosca de PBT con parte superior abierta GL 32 -
10831671 Caucho de silicona recubierto de PTFE Tapón de rosca de PBT con parte superior abierta GL 45 cada uno
31932506 Caucho de silicona recubierto de PTFE Tapón de rosca de PBT con parte superior abierta GL 45 paquete de 10
13409798 Caucho de silicona recubierto de PTFE Tapón de rosca de PBT con parte superior abierta GL 32 10 PCS
13479788 Caucho de silicona recubierto de PTFE Tapón de rosca de PBT con parte superior abierta GL 25 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 17243474 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 139525SS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.90€
    24.17€ / paquete de 10
    Ahorro 1.73€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 19-02-2027
Para su uso con tapones de PBT con parte superior abierta
Estos son varios tamaños y tipos de tapones de rosca para usar con los frascos de almacenamiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Natural
Material Caucho de silicona
N.º por caja 10/caja
N.° por paquete 10/paq.
Cantidad 10/caja
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Tapón de rosca de PBT con parte superior abierta GL 25
Tamaño del tapón GL25
Tipo de tapón Sin tapón