Descripción
Estos son varios tamaños y tipos de tapones de rosca para usar con los frascos de almacenamiento.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Natural |
| Material | Caucho de silicona recubierto de PTFE |
| N.º por caja | 10/caja |
| N.° por paquete | 10/Paq. |
| Cantidad | 10 cajas |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (equipo) | Tapón de rosca de PBT con parte superior abierta GL 32 |
| Tamaño del tapón | GL32 |
| Tipo de tapón | Sin tapón |
Título del producto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?