Learn More
Corning™ PYREX™ Tapas de alta temperatura para botellas de medios, de apertura superior
Código de producto. 17263474 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
GL 25
GL 32
GL 45
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de rosca (métrico) Tamaño de la unidad
17263474 GL 32 paquete de 10
17233474 GL 25 paquete de 10
11759455 GL 45 paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17263474 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 139532HTSC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.60€
    63.15€ / paquete de 10
    Ahorro 4.45€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-04-2027
Con anillo de vertido sin goteo
Estos son varios tamaños y tipos de tapones de rosca para usar con los frascos de almacenamiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Rojo
Altura con tapón (métrico) 24,2 mm
Material PBT
N.º por caja 10/caja
N.° por paquete 10/paq.
Esterilidad No estéril
Tamaño de rosca (métrico) GL 32
Color del tapón Rojo
Para utilizar con (equipo) Frasco de almacenamiento
Material del cierre PBT
Tipo de tapón Alta temperatura
Tipo de producto Tapón con parte superior abierta