Learn More
Corning™ PYREX™ Tapas de alta temperatura para botellas de medios, de apertura superior
Product Code. 11759455 Shop All Corning Products
Change view
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
GL 25
GL 32
GL 45
Unit Size:
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Tamaño de rosca (métrico) Unit Size
11759455 GL 45 paquete de 10
17233474 GL 25 paquete de 10
17263474 GL 32 paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11759455 Supplier Corning™ Supplier No. 139545HTSC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00€
    95.86€ / paquete de 10
    Ahorro 7.14€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-03-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Con anillo de vertido sin goteo
Estos son varios tamaños y tipos de tapones de rosca para usar con los frascos de almacenamiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color Rojo
Material PBT
N.º por caja 10/caja
N.° por paquete 10/Paq.
Esterilidad No estéril
Tamaño de rosca (métrico) GL 45
Color del tapón Rojo
Para utilizar con (equipo) Frasco de almacenamiento
Material del cierre PBT
Tipo de tapón Alta temperatura
Tipo de producto Tapón con parte superior abierta