Learn More
PYREX™ Labware Bureta de vidrio de borosilicato de clase B con PTFE Rotaflo™ Llave de cierre
Código de producto. 13451839
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
20 ml
25 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
13451839 25 ml paquete de 5
13431839 10 ml paquete de 5
13441839 20 ml paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13451839 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 3298/04
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    616.35€
    520.72€ / paquete de 5
    Ahorro 95.63€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Fabricada con vidrio de borosilicato y cumple con las normas ISO 385. La bureta de vidrio de borosilicato de clase B Pyrex™ Labware con llave de paso Rotaflo™ proporciona un funcionamiento sin grasa y un control preciso por gotas. Frasco no in
  • Conforme a ISO 385
  • Llenado sencillo y puesta a cero automática: apriete el frasco de polietileno para llenar la bureta. Libere presión para permitir el exceso de líquido se drene de vuelta en la botella y establezca la bureta en cero.
  • Con llave de paso de PTFE Rotaflo™ para garantizar un rendimiento sin grasa y reducir el control preciso por gotas
  • Llave de PTFE de 3 mm de calibre
  • Graduaciones en esmalte blanco
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Las buretas y los frascos se deben pedir por separado
Especificaciones
Capacidad (métrico) 25 ml
Material Vidrio de borosilicato
Graduaciones 0,1 ml
Incluye Llave de PTFE con calibre de 3 mm, llave de paso de PTFE Rotaflo
Báscula Blanco
Material de la llave de paso Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tolerancia ±0,1 ml
Tipo Bureta automática
Class Clase B
Certificaciones/conformidad ISO 385