Learn More
Bureta Schellbach de vidrio de borosilicato de Clase AS Pyrex™ Labware con llave de PTFE
Código de producto. 12134232
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
Graduaciones:
0,05 mL
0,1 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones Tamaño de la unidad
12134232 10 ml 0,05 mL 1 PCS
12184232 25 ml 0,05 mL 1 PCS
12164232 25 ml 0,1 ml 1 PCS
12114242 50 ml 0,1 ml 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12134232 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 492092
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.53€
    72.55€ / paquete de 1
    Ahorro 10.98€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Fabricado con vidrio de borosilicato resistente a los productos químicos y cumple con las normas ISO 385 normas. Pyrex™ Labware Clase AS Vidrio de borosilicato Schellbach La bureta con llave de vidrio presenta una franja blanca vertical y una cinta azul central para facilitar la precisión.
  • Cumple con ISO 385.
  • Graduaciones e inscripciones en esmalte azul
  • Tubo de bureta Schellbach con tira blanca vertical y cinta azul central: facilita la lectura precisa del menisco: la posición exacta del menisco está claramente definida en el punto en que la tira azul se divide en una banda ancha y una banda estrecha
  • Con un embudo superior para facilitar y asegurar el llenado
  • Cada bureta ofrece un tiempo de espera de +30 s antes de poder tomar la lectura final
  • Fabricada con vidrio de borosilicato resistente a productos químicos
  • Llave de PTFE intercambiable sin grasas con un diámetro de 1,5 mm
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 ml
Longitud (métrico) 620 mm
Material Vidrio de borosilicato
Graduaciones 0,05 mL
Incluye Llave de PTFE con orificio de 1,5 mm
Báscula Azul
Material de la llave de paso Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tolerancia ±0,03 ml
Tipo Schellbach Bureta
Class Clase AS
Certificaciones/conformidad ISO 385