Learn More
Pyrex™ Bureta Schellbach de vidrio de borosilicato de Clase AS Pyrex™ Labware con llave de vidrio
Descripción
- Conforme a ISO 385
- Graduaciones e inscripciones en esmalte azul
- Tubo de bureta Schellbach con tira blanca vertical y cinta azul central: facilita la lectura precisa del menisco: la posición exacta del menisco está claramente definida en el punto en que la tira azul se divide en una banda ancha y una banda estrecha
- Con un embudo superior para facilitar y asegurar el llenado
- Cada bureta ofrece un tiempo de espera de +30 s antes de poder tomar la lectura final
- Fabricada con vidrio de borosilicato resistente a productos químicos
- Con llave de vidrio intercambiable de 2 mm de calibre
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 25 ml |
| Longitud (métrico) | 820 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Graduaciones | 0,05 ml |
| Incluye | Llave de vidrio intercambiable de 2 mm de diámetro |
| Báscula | Azul |
| Material de la llave de paso | Vidrio |
| Tolerancia | ±0,03 ml |
| Tipo | Schellbach Bureta |
| Class | Clase AS |
| Mostrar más |