Learn More
Bureta Schellbach de vidrio de borosilicato de Clase AS Pyrex™ Labware con llave de vidrio
Código de producto. 11941025
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
Graduaciones:
0,05 ml
0,1 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones Tamaño de la unidad
11941025 50 ml 0,1 ml cada uno
12134242 10 ml 0,05 ml cada uno
12164242 25 ml 0,05 ml cada uno
11991025 25 ml 0,1 ml 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11941025 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 492148
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.87€
    61.26€ / paquete de 1
    Ahorro 10.61€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 05-11-2026
Fabricado con vidrio de borosilicato resistente a los productos químicos y cumple con las normas ISO 385 normas. Pyrex™ Labware Clase AS Vidrio de borosilicato Schellbach La bureta con llave de vidrio presenta una franja blanca vertical y una cinta azul central para facilitar la precisión.
  • Conforme a ISO 385
  • Graduaciones e inscripciones en esmalte azul
  • Tubo de bureta Schellbach con tira blanca vertical y cinta azul central: facilita la lectura precisa del menisco: la posición exacta del menisco está claramente definida en el punto en que la tira azul se divide en una banda ancha y una banda estrecha
  • Con un embudo superior para facilitar y asegurar el llenado
  • Cada bureta ofrece un tiempo de espera de +30 s antes de poder tomar la lectura final
  • Fabricada con vidrio de borosilicato resistente a productos químicos
  • Con llave de vidrio intercambiable de 2 mm de calibre
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 ml
Longitud (métrico) 820 mm
Material Vidrio de borosilicato
Graduaciones 0,1 ml
Incluye Llave de vidrio intercambiable de 2 mm de diámetro
Báscula Azul
Material de la llave de paso Vidrio
Tolerancia ±0,05 ml
Tipo Schellbach Bureta
Class Clase AS
Certificaciones/conformidad ISO 385