Learn More
Pyrex Labware™ Desecador de vacío de borosilicato
Código de producto. 12486947
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
85 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de la unidad
12486947 85 mm cada uno
1 options
Código de producto. 12486947 Proveedor Pyrex Labware™ N.º de proveedor 1593/02D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    456.39€
    277.04€ / paquete de 1
    Ahorro 179.35€
    39% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
El desecador de vidrio borosilicatado transparente y resistente está diseñado para utilizarse en condiciones de vacío. El desecador de vacío de borosilicato Pyrex Labware™ incluye un saliente interno para la colocación de placas metálicas.
  • Diseñado para su uso en condiciones de vacío
  • Construcción resistente de vidrio borosilicatado
  • Bridas de vidrio esmerilado
  • La cubierta tiene un conector 24/29 para que sea compatible con llaves de paso de desecador
  • Las placas se colocan en un saliente interno dentro de la base
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Desecador de vacío
Incluye Tapa con toma 24/29
Altura (métrico) 85 mm
Diámetro de la placa (métrico) 150 mm
Diámetro interior (métrico) 170 mm