Learn More
Vasos de precipitados con camisas Pyrex™
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
553.94 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21800" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21800" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
Descripción
- Tiene una camisa que lo cubre por completo y a través de la cual puede circular un medio de control de temperatura
- Fabricación con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente al calor
- Con conectores de rosca de PTFE para una conexión sencilla y segura a un tubo con calibre de 9 mm
Especificaciones
Descripción | Conexión: Tapón de rosca de PTFE |
Diámetro interior (métrico) | 106 mm |
Diámetro exterior (métrico) | 130 mm |
Capacidad (métrico) | 2000 ml |
Material | Vidrio de borosilicato |
Para utilizar con (aplicación) | Mantiene las muestras a una temperatura constante |
Altura (métrico) | 280 mm |
Altura interior (métrico) | 260 mm |
Incluye | Conector de rosca de PTFE, camisa integrada |
Tipo | Vaso de precipitados |