Learn More
Pyrex™ GP Rotaflo™ Burette Repair Stopcock
Código de producto. 15597910
Change view
Click to view available options
Calibre de tapón:
3 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Calibre de tapón unitSize
15597910 3 mm paquete de 10
1 options
Código de producto. 15597910 Proveedor Quickfit N.º de proveedor GP3BU/5B
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Tipo Burette Repair Stopcock
Calibre de tapón 3 mm
Material Glass
Diámetro del brazo lateral (métrico) 12 mm
Longitud (métrico) 175 mm
Incluye ith One Plain Sidearm and One Capillary Arm Drawn to a Jet for the Repair of Burette