Learn More
Descrizione
Esta lana de vidrio flexible, suave y resistente es adecuada para el filtrado y se usa para aplicaciones industriales y de laboratorio generales.
Esta fibra de vidrio está fabricada a partir de fibras de vidrio finas con diámetros controlados a aproximadamente 0,008 mm. Esto hace que el vidrio sea flexible y fácil de usar. Fabricada a partir de vidrio n.° 9989, esta fibra de vidrio contiene metales pesados mínimos y es adecuada para su uso como medio de filtrado. Se suministra en forma de mecha de aproximadamente 5,08 cm (2 pulg.) de diámetro por 6,7 m (22 pies) de largo y empaquetada en bolsas de 0,23 kg. Este producto solo se vende en una cantidad de cajas de 2,72 kg.
Order Info
Se suministra en forma de mecha de aproximadamente 5 cm de diámetro y 6,7 m de largo; envuelta en bolsas de 226 g; 454 g por paquete.
Specifica
Specifica
| Cantidad | Unidad |
| Tipo de producto | Lana de vidrio |
| Para utilizar con (aplicación) | Para uso general de laboratorio e industrial, adecuado para filtración |
| Material | Vidrio borosilicatado sodocálcico |
| Diámetro exterior (métrico) | 0,008 mm |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?