Learn More
PYREX™ Probetas graduadas de vidrio de borosilicato
Código de producto. 12682042
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduaciones:
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
paquete de 2
paquete de 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones Tamaño de la unidad
12682042 1000 ml 10 ml 2 PCS
12652042 100 ml 1 ml 2 PCS
12672042 500 ml 5 ml paquete de 2
10043927 250 ml 2 ml paquete de 2
12642042 50 ml 1 ml 2 PCS
15527710 2000 ml 20 ml paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 12682042 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 32801L
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Impresas con graduaciones en esmalte azul para mejorar la visibilidad. Las probetas de vidrio de borosilicato de perfil alto Pyrex™ ofrecen una excelente resistencia química.
Impresas con graduaciones en esmalte azul para mejorar la visibilidad.Las probetas de vidrio de borosilicato de perfil alto Pyrex™ ofrecen una excelente resistencia química.
  • La base hexagonal proporciona estabilidad
  • La construcción resistente aumenta la resistencia mecánica y reduce el riesgo de rotura (reduce los costes y mejora la seguridad del usuario)
  • El borde muy granulado y la boquilla permiten una dispensación limpia y sencilla
  • Clase B
  • Cumple con ISO 4788.
Cumple: ISO 4788
Especificaciones
Tolerancia ±10 ml
Material Vidrio de borosilicato
Certificaciones/conformidad BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Clase Clase B
Capacidad (métrico) 1000 ml
Altura (métrico) 465 mm
Báscula Esmalte azul
Graduaciones 10 ml
Tipo base Hexagonal
Color de escala Azul
Forma Redondo
Tipo de producto Probeta graduada