Learn More
Embudo de vidrio de Pyrex™ con vástago
Código de producto. 12549905
Change view
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
80 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) unitSize
12549905 80 mm paquete de 10
1 options
Código de producto. 12549905 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 2130/02M
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente a productos químicos. El embudo de vidrio de Pyrex™ con vástago es ideal para la transferencia de polvos. Incluye un vástago corto y ancho para un flujo homogéneo.
  • Ideales para la transferencia de polvos
  • Con vástago corto y ancho para un flujo homogéneo
  • Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente a productos químicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 80 mm
Diámetro del tubo (métrico) 18 mm
Material Vidrio Pyrex, Vidrio de borosilicato
Para utilizar con (aplicación) Ideales para la transferencia de polvos
Longitud del tubo (métrico) 25 mm