Learn More
Tubo de distribución de gas Pyrex™
Código de producto. 12663232
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Porosidad: 0
Porosidad: 1
Porosidad: 2
Porosidad: 3
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción unitSize
12663232 Porosidad: 1 paquete de 2
15608166 Porosidad: 2 paquete de 2
12547866 Porosidad: 3 paquete de 2
10217634 Porosidad: 0 paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12663232 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 3830/02M
Promociones en material de vidrio
Usar código promocional 28509
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 23-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Disperse el gas en líquidos para producir el tamaño de burbuja óptimo. Los tubos de distribución de gas Pyrex™ están disponibles en una gran variedad de porosidades.
Dispersar gas en líquidos para producir el tamaño de burbuja óptimo. Pyrex™ Los tubos de distribución de gas vienen en una variedad de porosidades.
  • Ideal para la dispersión de gas en líquidos
  • Tubo de vidrio de borosilicato con dedal sinterizado
  • Elija entre diferentes porosidades de dedal para alcanzar un tamaño de burbuja de gas óptimo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Porosidad: 1
Material Vidrio de borosilicato
Longitud global (métrico) 300 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la dispersión del gas en líquidos
Incluye Dedal sinterizado