Learn More
Tubo de distribución de gas Pyrex™
Descripción
Dispersar gas en líquidos para producir el tamaño de burbuja óptimo. Pyrex™ Los tubos de distribución de gas vienen en una variedad de porosidades.
- Ideal para la dispersión de gas en líquidos
- Tubo de vidrio de borosilicato con dedal sinterizado
- Elija entre diferentes porosidades de dedal para alcanzar un tamaño de burbuja de gas óptimo
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Porosidad: 3 |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Longitud global (métrico) | 300 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la dispersión del gas en líquidos |
| Incluye | Dedal sinterizado |