Learn More
Llaves de paso para reparación de embudos Pyrex™ con llave de PTFE
Código de producto. 13481899
Change view
Click to view available options
Calibre de tapón:
Orificio de llave de 1,5 mm
Orificio de llave de 2,5 mm
Orificio de llave de 4 mm
Orificio de llave de 6 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de tapón unitSize
13481899 Orificio de llave de 4 mm paquete de 5
13491899 Orificio de llave de 6 mm paquete de 5
12451021 Orificio de llave de 2,5 mm paquete de 5
13471899 Orificio de llave de 1,5 mm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 13481899 Proveedor Pyrex N.º de proveedor SST704
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Contiene un extremo abocinado para la conexión a la base del embudo
  • Contiene un extremo acampanado para la conexión a la base del embudo y tubo de 100 mm de longitud con punta angulada
  • Calibre recto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Reparación de embudo
Calibre de tapón Orificio de llave de 4 mm
Diámetro (métrico) 18.8 mm
Material Vidrio
Incluye Llave de PTFE