Learn More
PYREX™ Matraces volumétricos de clase A con tapón cónico estándar de vidrio
GREENER_CHOICE
Cuerpo expandido con máquina
Marca:  PYREX™ 34505-34
Código de producto. 11730269
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Cuerpo expandido con máquina
La resistencia de estos matraces se ha aumentado considerablemente a través de cuerpos soplados a máquina a los que se sellan cuellos de tubos pesados diseñados para tapones de vidrio cónicos estándar. La línea de graduación es nítida y permanente; las letras blancas grandes de bloque hacen que la inscripción sea fácil de leer. Los tamaños de 1 ml y 2 ml tienen forma de tubo de ensayo. Los tamaños 3 l a 6 l tienen tapones cónicos estándar tipo «pennyhead».
Solo para tapón, consulte la cat. n.º 7650 y 7661.