Learn More
Corning™ Matraces volumétricos de clase A con tapón cónico estándar de vidrio
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11720269 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11720269 3000 ml cada uno
1 options
Código de producto. 11720269 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 3450533
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Con tapón pennyhead de vidrio
La resistencia de estos matraces se ha aumentado considerablemente a través de cuerpos soplados a máquina a los que se sellan cuellos de tubos pesados diseñados para tapones de vidrio cónicos estándar. La línea de graduación es nítida y permanente; las letras blancas grandes de bloque hacen que la inscripción sea fácil de leer. Los tamaños de 1 ml y 2 ml tienen forma de tubo de ensayo. Los tamaños 3 l a 6 l tienen tapones cónicos estándar tipo «pennyhead».
Solo para tapón, consulte la cat. n.º 7650 y 7661.
Especificaciones
Material del cierre Vidrio
Diámetro exterior (imperial) 7,08 in
Capacidad (métrico) 3000 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (imperial) 17,3 in
Altura (métrico) 44 cm
Estilo de cuello Largo
N.º por caja 1/caja
N.° por paquete 1/Paq.
Tolerancia ±1 ml
Graduated Sí
Clase A
Forma del fondo Plano
Tipo de tapón Pennyhead
Diámetro exterior (métrico) 18 cm
Tamaño del tapón 32