Learn More
Corning™ PYREX™ Matraz Erlenmeyer de vidrio resistente de boca estrecha
Artikelnummer. 11941516
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
25 ml
50 ml
125 ml
125 ml
250 ml
250 ml
500 ml
1 L
1000 ml
2000 ml
4 l
6 l
Incluye:
Sin tapón
Tapón
Pakningsstørrelse:
1 PCS
12 PCS
cada uno
paquete de 12
paquete de 6
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Capacidad (métrico) Incluye Pakningsstørrelse
11941516 125 ml Sin tapón paquete de 12
12580056 25 ml Sin tapón paquete de 12
12623072 10 ml Sin tapón paquete de 12
12599995 50 ml Sin tapón paquete de 12
10241900 125 ml Sin tapón cada uno
10547860 250 ml Sin tapón 1 PCS
10537860 1000 ml Sin tapón cada uno
10231490 500 ml Sin tapón cada uno
11931516 500 ml Sin tapón paquete de 6
10535200 6 l Tapón cada uno
11921516 1 L Tapón paquete de 6
10810161 10 ml Tapón cada uno
12044777 2000 ml Tapón cada uno
11951516 250 ml Tapón 12 PCS
10251710 25 ml Tapón cada uno
10312860 50 ml Tapón cada uno
10470160 4 l Tapón cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11941516 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 4980125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    152.25€
    128.43€ / paquete de 12
    Ahorro 23.82€
    15% Descuento
Se alle kampagner
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Construido de PYREX™ para mayor durabilidad. Estilo Erlenmeyer, acabado de parte superior mecanizado y resistente y boca estrecha.
Utilice estos matraces para una gran variedad de aplicaciones. PYREX™ Los matraces Erlenmeyer de cuello estrecho para trabajo pesado están diseñados para una vida útil más prolongada y una mayor seguridad del usuario.
Tekniske data
Material del cierre Caucho
Capacidad (métrico) 125 ml
Material Vidrio de borosilicato
Graduaciones Sí
Altura (métrico) 114 mm
Incluye Sin tapón
Estilo de cuello Boca estrecha
N.º por caja 48/caja
N.° por paquete 12/Paq.
Forma Cónicos
Superficie de escritura Sí
Graduated Sí
Esterilidad No estéril
Diámetro exterior (métrico) 67 mm
Tamaño del tapón 21
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.