Learn More
Corning™ PYREX™ Matraz Erlenmeyer de vidrio resistente de boca estrecha
Beskrivning
Construido de PYREX™ para mayor durabilidad. Estilo Erlenmeyer, acabado de parte superior mecanizado y resistente y boca estrecha.
Utilice estos matraces para una gran variedad de aplicaciones. PYREX™ Los matraces Erlenmeyer de cuello estrecho para trabajo pesado están diseñados para una vida útil más prolongada y una mayor seguridad del usuario.
Specifikationer
Specifikationer
| Material del cierre | Caucho |
| Capacidad (métrico) | 1 L |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Graduaciones | Sí |
| Altura (métrico) | 216 mm |
| Incluye | Tapón |
| Estilo de cuello | Boca estrecha |
| N.º por caja | 24/caja |
| N.° por paquete | 6/Paq. |
| Forma | Cónicos |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?