Learn More
Corning™ PYREX™ Matraz Erlenmeyer de vidrio resistente de boca estrecha
Código de producto. 10470160
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
25 ml
50 ml
125 ml
125 ml
250 ml
250 ml
500 ml
1 L
1000 ml
2000 ml
4 l
6 l
Incluye:
Sin tapón
Tapón
Tamaño de la unidad:
1 PCS
12 PCS
cada uno
paquete de 12
paquete de 6
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Incluye unitSize
10470160 4 l Tapón cada uno
12580056 25 ml Sin tapón paquete de 12
12623072 10 ml Sin tapón paquete de 12
12599995 50 ml Sin tapón paquete de 12
10241900 125 ml Sin tapón cada uno
10547860 250 ml Sin tapón 1 PCS
10537860 1000 ml Sin tapón cada uno
10231490 500 ml Sin tapón cada uno
11931516 500 ml Sin tapón paquete de 6
10535200 6 l Tapón cada uno
11921516 1 L Tapón paquete de 6
10810161 10 ml Tapón cada uno
11941516 125 ml Sin tapón paquete de 12
12044777 2000 ml Tapón cada uno
11951516 250 ml Tapón 12 PCS
10251710 25 ml Tapón cada uno
10312860 50 ml Tapón cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Código de producto. 10470160 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 49804L
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Construido de PYREX™ para mayor durabilidad. Estilo Erlenmeyer, acabado de parte superior mecanizado y resistente y boca estrecha.
Utilice estos matraces para una gran variedad de aplicaciones. PYREX™ Los matraces Erlenmeyer de cuello estrecho para trabajo pesado están diseñados para una vida útil más prolongada y una mayor seguridad del usuario.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del cierre Caucho
Capacidad (métrico) 4 l
Material Vidrio de borosilicato
Graduaciones
Altura (métrico) 360 mm
Incluye Tapón
Estilo de cuello Boca estrecha
N.º por caja 4/caja
N.° por paquete 1/Paq.
Forma Cónicos
Superficie de escritura Sí
Graduated Sí
Esterilidad No estéril
Diámetro exterior (métrico) 206 mm
Tamaño del tapón 41