Learn More
Pyrex™ Anillos de vertido de ETFE rojo
Código de producto. 11398044
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
32 mm
45 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de rosca (métrico) Tamaño de la unidad
11398044 32 mm 10 PCS
10496830 45 mm 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398044 Proveedor Pyrex™ N.º de proveedor 4536/32D
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
Evitar goteos mientras se vierte. Los anillos de vertido de ETFE Pyrex™ funcionan bien con aplicaciones de alta temperatura.
Evitar goteos mientras se vierte.Los anillos de vertido de ETFE Pyrex™ funcionan bien con aplicaciones de alta temperatura.
  • Para su uso con frascos de las series 1516, 1517, 1518, 1519 y 1520
  • Ideal para aplicaciones que requieren bajas temperaturas
  • Anillo de vertido de etileno-tetrafluoroetileno de color rojo
  • Resisten la esterilización con aire
Especificaciones
Color Rojo
Material ETFE
Cantidad 10/pack
Esterilidad Esterilización con calor seco
Tamaño de rosca (métrico) 32 mm
Para utilizar con (equipo) Frascos de medios para laboratorio de las series 1516, 1517, 1518, 1519 y 1520
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave