Learn More
Embudo graduado de vidrio de ecualización Pyrex™ con llave de PTFE
Código de producto. 13431869
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
13431869 100 ml cada uno
12905131 250 ml cada uno
12915131 500 ml cada uno
12995121 50 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 13431869 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 443540
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    172.20€
    146.16€ / paquete de 1
    Ahorro 26.04€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 20-01-2027
Para uso cuando es necesario añadir líquidos a sistemas en vacío.
  • Cumple con ISO 4800 tipo 4
  • Con llave de PTFE intercambiable para un rendimiento sin grasa
  • Doble escala de graduación doble que indica el volumen de líquido contenido/liberado
  • Cono interior de vástago para facilitar el ajuste en conjuntos Quickfit™
  • Graduaciones en esmalte blanco
  • Se suministra con tapón de vidrio hueco
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Vidrio de borosilicato
Graduado Sí
Graduaciones 10 ml
Tipo de producto Tubo de compensación de presión