Learn More
Corning™ PYREX™ Pipetas serológicas de vidrio desechables, estériles
Código de producto. 13053093 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Graduaciones:
0,01 mL
< 0,01/ml
0,1 ml
Color:
Amarillo
Azul
Naranja
Verde
Graduaciones negativas:
0,2 ml
1 ml
2 ml
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
720 PCS
960 PCS
paquete de 1000
paquete de 120
paquete de 240
paquete de 250
paquete de 700
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Graduaciones Color Graduaciones negativas Tamaño de la unidad
13053093 10 ml 0,1 ml Naranja 2 ml paquete de 120
10150163 1 ml 0,1 ml Amarillo 0,2 ml paquete de 1000
10242513 2 ml 0,01 mL Verde 0,2 ml paquete de 700
10353423 1 ml < 0,01/ml Amarillo 0,2 ml 1000 PCS
11986978 1 ml < 0,01/ml Amarillo 0,2 ml paquete de 250
11303755 5 ml 0,1 ml Azul 1 ml 960 PCS
11916988 5 ml 0,1 ml Azul 1 ml paquete de 240
10588593 10 ml 0,1 ml Naranja 2 ml 720 PCS
11926988 10 ml 0,1 ml Naranja 2 ml paquete de 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 13053093 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 707810N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.15€
    70.23€ / paquete de 120
    Ahorro 4.92€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Envasadas para permitir el fácil acceso a varias pipetas a la vez sin contaminar toda la caja. Las pipetas serológicas de vidrio desechables Corning™ Pyrex™ ofrecen puntas cónicas, largas y delgadas para acelerar y facilitar el pipeteo.
Diseñadas para usuarios de mayor volumen, estas pipetas están calibradas para ''para administrar'' con soplado y están envasadas para permitir un fácil acceso a varias pipetas a la vez sin contaminar toda la caja. Similar al Cat. No. 7077, excepto que viene envasado en bolsas de plástico. Nuevo ISO El código de color está impreso directamente en la tira desprendible para una fácil identificación por tamaño. Referencia: ASTM E-714.
No pipetee con la boca. Sugerimos el uso de un dispositivo de pipeteo mecánico.
Información de órdenes
Envasado múltiple en bolsas de plástico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Enchufe del aspirador Sí
Calibrado Sí
Calibración Para el suministro
Certificaciones/conformidad ASTM E714
Material Vidrio de borosilicato
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Serológicos, procedimientos de medición
Graduado Sí
Graduaciones 0,1 ml
Longitud (imperial) 11,41 in
Graduaciones negativas 2 ml
Cantidad 120/Pk. ( 720/Cs.)
Estilo de punta Redondo
Tipo de empaquetado Multipack
Volumen (imperial) 0,33 oz
Color Naranja
Volumen (métrico) 10 ml
Longitud (métrico) 290 mm
Tipo Pipeta serológica
Desechables Un solo uso