Learn More
Placas desecantes Pyrex™
Código de producto. 11955879
Change view
Click to view available options
Descripción:
Tamaño de la placa: 150 mm
Tamaño de la placa: 200mm
Tamaño de la unidad:
100 ml
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción unitSize
11955879 Tamaño de la placa: 200mm cada uno
11945879 Tamaño de la placa: 150 mm cada uno
11859932 Tamaño de la placa: 150 mm 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11955879 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 1597/04D
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con desecadores de vacío y no vacío Pyrex
Para su uso con desecadores de vacío y no vacío Pyrex
  • Para su uso con desecadores de vacío y no vacío Pyrex
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Placa de desecador
Descripción Tamaño de la placa: 200mm
Material metálica
Para utilizar con (equipo) Desecadores con vacío y sin vacío